생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
density
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
caramel; acidic; sour
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI key
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.