주요 문서
W324205
Sigma-Aldrich
p,α,α-Trimethylbenzyl alcohol
≥95%, FG
동의어(들):
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, 8-Hydroxy-p-cymene, cherry propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4C(CH3)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
FEMA Number:
3242
EC Number:
유럽평의회 번호:
530
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.042
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
Grade:
FG
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.5185 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)