주요 문서
W367000
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.29
FEMA Number:
3670
Beilstein:
1776172
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
natural (US)
농도
10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
density
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
vegetable
SMILES string
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
InChI key
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.89 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)