주요 문서
WHAWB100032
Qiagen® swabs for bucal and saliva sample collection
foam swab, sterile, pkg of 100 ea
동의어(들):
Foam Swab, Sterile (100), Whatman FTA Cards, Z747386
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105500
NACRES:
NB.22
무균
sterile
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Qiagen WB100032
응용 분야
environmental
food and beverages
적합성
bacteria
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sterile foam swabs for easy collection of buccal cells and saliva tand transfer to e.g. QIAcard FTA card formats.
특징 및 장점
The nonabrasive head of the foam tipped applicator is the same size as the sample area on QIAcard FTA Cards to facilitate sample application.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only
법적 정보
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
프로토콜
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.