포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Qiagen WB100035
응용 분야
environmental
food and beverages
적합성
bacteria
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sterile collection swabs with ejectable brush-like head used for buccal and saliva samples and convenient DNA extraction.
특징 및 장점
- Omni Swabs are manufactured with an absorbent material that increases buccal cell concentrations to give high quality results.
- Compatible with standard STR amplification chemistry.
- OmniSwab collection swabs are individually packaged in a clean-room environment and sterilized by gamma irradiation.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only
법적 정보
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.