주요 문서
Z115061
Supelco
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 1 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 44 mm, pkg of 12 ea
동의어(들):
Screw-Top V-Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
특징
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 12 ea
캡 크기
13-425
직경 × 높이
13 mm × 44 mm
용적
1 mL
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
법적 정보
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)