material
rubber
silicone
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37888-0000
관련 카테고리
일반 설명
Large capacity, for all pipette sizes. Tapered silicone seal prevents loss of suction. May be opened for cleaning; autoclavable. Elastic cord provided for hanging on reagent bottles.
법적 정보
Safety bulb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객