추천 제품
Grade
for chromatography
제조업체/상표
Ace Glass 590539
기술
LPLC: suitable
I.D. × 길이
19 mm × 61 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has #15 Ace-Thred at top and 2 mm bore, solid-PTFE stopcock-plug (tapered 1:5) at bottom. Supplied with nylon and FETFE® O-ring for connecting 12.5 to 14 mm O.D. tube to column, and with tubing connector.
Note: When using tubing connector, O-ring supplied with bushing is NOT necessary. Fritted disc has 70 to 100 μm porosity, sealed into bottom of column.
Note: When using tubing connector, O-ring supplied with bushing is NOT necessary. Fritted disc has 70 to 100 μm porosity, sealed into bottom of column.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.