주요 문서
C2103
Supelco
Chromatography columns, general-purpose
volume 10 mL, Overall H 5 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
material
polypropylene
기술
LPLC: suitable
전체 높이
5 in.
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Precision molded from premium-grade, chemically inert plastic for organic solvents
  • Includes reservoir & end caps
  • Polyethylene filter matrix support in medium porosity
애플리케이션
For use in general chromatographic work for extraction of components, with special applications in isoenzyme and protein studies, hemoglobin fractionation and desalting.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)