주요 문서
Z146226
Supelco
Rectangular TLC developing tanks, complete
L × H × W 12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm
동의어(들):
TLC Developing Chambers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 높이 × 너비
12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TLC developing tanks are used to run TLC plates for separation. It is important to maintain saturated conditions during the analysis which can be achieved by using small tanks, filter paper liners and sufficient solvents. The tank can be equilibrated for 30 mins prior to running the plate to yield good results.
애플리케이션
Aldrich® rectangular TLC developing tanks may be used to develop TLC plates.
각주
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
An overview on thin layer chromatography
Bele, Archana A., and Anubha Khale.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2, 256-267 (2011)