주요 문서
Z243914
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
동의어(들):
Cylindrical TLC tank
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
O.D. × H
6.5 cm × 21.0 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)