주요 문서
Z146986
Sigma-Aldrich
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 25 ea
CGA 인렛 크기
110
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)