Key Documents
Z172952
Sigma-Aldrich
Aldrich® pour-out adapter
male joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
male joint: ST/NS14/20
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For pouring from flasks or funnels without pouring over ground joint.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC