주요 문서
Z173517
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered bellows column
L 280 mm, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
길이
280 mm
O.D.
65 mm
일반 설명
Vacuum-jacketed. Bellows handle expansion form heat generated in inner straight tube. Strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1