주요 문서
Z177598
Sigma-Aldrich
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 18 in. I.D.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
cellulose membrane
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art H14632-0018
파라미터
90 mL/min speed
직경
18 in.
공극 크기
3 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Fit table top Buchner funnels for fast filtering. The paper is made of cellulose and has a rough crepe surface.
  • Wet burst strength is greater than 68 KPa
  • Weight: 100 g per square meter
  • Thickness: 0.30 mm
  • Flow rate: 90 mL/min
  • Particle retention is 3 microns
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)