주요 문서
Z177954
Sigma-Aldrich
Scienceware® chemical spoons
L 25 cm
동의어(들):
laboratory spatula, laboratory spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
제조업체/상표
Bel-Art H367290025
길이
25 cm
스푼 끝 크기
1.8 mL , small
5.0 mL , large
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2