주요 문서
Z193216
Micro spatulas
one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
동의어(들):
laboratory spoon with scraper, micro spoon, small sample spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
포장
pkg of 2
길이
6 1/2 in. (165 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with rounded spoon at the other end.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)