주요 문서
Z513377
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 12 in. (305 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
material
nickel-stainless steel
포장
pkg of 6 ea
길이
12 in. (305 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nickel stainless spatula with one rounded and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 3/4 in. (44 mm) long.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)