주요 문서
Z193208
Micro spatulas
Curved at one end with knob at the other end, L 5 1/12 in. (140 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
포장
pkg of 2 ea
길이
5 1/12 in. (140 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with small knob at the other end.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)