주요 문서
Z513334
Micro spatulas
flat rounded/tapered PTFE coated ends, L 7 5/8 in. (190 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
material
nickel-stainless steel
포장
pkg of 1 ea
길이
7 5/8 in. (190 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nickel stainless, PTFE coated spatula with one rounded end and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 7/8 in. (48 mm) long.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)