주요 문서
HS15909
Lab Spatula
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.71
material
nickel-stainless steel (plated)
길이
225 mm
평면단 길이
50 mm
스푼 끝 길이 × 너비
38 × 15
일반 설명
Transfer, lift, and handle powders and granular materials with this nickel-plated, stainless steel wire glazed spatula. It has a Hayman-type end awith dimensions L 225 mm x W 225 mm.
특징 및 장점
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Hayman-type end
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)