Key Documents
Z183385
Foil/poly bag
size 3.75 in. × 7.75 in.
동의어(들):
Foil Packaging, Packaging Bag, Polypropylene Bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 75 ea
크기
3.75 in. × 7.75 in.
두께
5 mil
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.