주요 문서
Z183415
Foil/poly bag
size 18 in. × 22 in.
동의어(들):
Foil Bag, Poly Bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.35
포장
pack of 10 × 30 bags
크기
18 in. × 22 in.
두께
5 mil
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
포장
1PAK ≡ 10 bags
30PAK ≡ 300 bags
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)