포장
pack of 500 sheets
제조업체/상표
Diversified Biotech FOIL-2000
길이 × 너비
3 in. × 3 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
PRE-CUT FOIL AT YOUR FINGER TIPS
- Faster, easier and aseptic: grab and cover
- Pre-cut to fit common laboratory containers
- No scissors and less waste
- 1 mil thick for a sharp, crisp dead-fold providing a tighter fit
- Each square is interleaved for physical separation
- Meets FDA requirements for direct contact with pharmaceuticals; RNase and DNase free
법적 정보
Speedy-Foil is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.