Key Documents
Z247227
Coors porcelain crucible cover
cap size C, I.D. 49
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
캡 크기
C
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Coorstek 66124
I.D.
49
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
특징 및 장점
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
기타 정보
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.