material
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 4300-0250
용량
250 mL
뚜껑 크기
33 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Break-resistant and nearly transparent. Phase interface visible down to stopcock. PTFE stopcock and Tefzel® screw closure are leakproof.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.