주요 문서
Z261300
Stainless steel 316 syringe needle, noncoring point
gauge 20, L 12 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NB.03
설명
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Popper 9865
길이
12 in.
게이지
20
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)