주요 문서
Z291587
Supelco
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, amber glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
2 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)