주요 문서
Z291595
Supelco
Aluminum cap and red PTFE/silicone septum, for autosampler vials 12 x 32 mm standard opening
silver aluminum seal, O.D. 11 mm, red PTFE/silicone septa
동의어(들):
Crimp seals with PTFE/silicone septa
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/silicone septa
silver aluminum seal
특징
closure type crimp seal
포장
pkg of 100 ea
O.D.
11 mm
피팅
closure for 11 mm crimp top vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)