material
clear glass vial
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
2 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.