조인트
joint ST/NS24/40
I.D. × O.D.
19 mm × 22 mm
유효 길이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Jacketed version is pictured.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객