주요 문서
Z517011
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
three sections, Joints: ST/NS 14/20 (2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
Joints: ST/NS14/20 (2)
I.D. × O.D.
9 mm × 13 mm
유효 길이
175 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)