주요 문서
Z514713
Luer-to-Luer connector
Female Luer to 1/4in. NPT, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
material
stainless steel
제조업체/상표
Popper 6532
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Water tested 45 psi.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)