특징
positions 3
길이
225 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
Features:
- Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
- Compact size with ample space for lattice clamps
- High-vacuum PTFE valves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객