주요 문서
Z530735
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 5, L 305 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
특징
positions 5
길이
305 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)