주요 문서
Z543306
Sigma-Aldrich
Kimble® microcapillary pipettes
동의어(들):
71900-100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
blue
soda-lime glass
특징
To Contain
포장
pack of 250 ea
pack of 250 ea
제조업체/상표
Kimble® 71900-100
부피 측정 범위
100 μL, accuracy: ±0.5%
용량
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)