조인트
joint: ST/NS19/22
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.