주요 문서
Z623997
Hirschmann® capillary tube
both ends open, outside L × diam. 120 mm × 1.35 mm, pkg of 1000 ea 4x250 packs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
포장
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of 1000 ea 4x250 packs
제조업체/상표
Hirschmann 9201312
재고 정보
available only in EU
I.D.
0.95 mm
outside L × diam.
120 mm × 1.35 mm
튜브 직경
0.95 mm
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)