주요 문서
Z611263
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 100 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
material
blue
glass
설명
Genuine Schott® Duran glass
포장
pack of 250 ea
제조업체/상표
Hirschmann 9600199
재고 정보
not available in USA and Canada
길이
125 mm
튜브 용량
100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)