특징
CE compliant
CSA approved
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 23360.00
직경
8 mm , clamping plug
크기
6-10 mm , clamping range
일반 설명
The flexible coupling is required for stirring jobs in glass apparatus. A torque of max. 10 Ncm can be tranfered to KPG-glass stirrers. The FK 1 balances inaccuracies of the set-up.
- Required for stirring tasks using glass stirring rods
- The flexible coupling compensates for any structural variances
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.