설명
for sale in EU only
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Single-stage
- Max. inlet pressure: 300 bar
- 316L Stainless Steel body and diaphragm
- Encapsulated Seat Design with a 10 Micron SS sintered filter
- Valve Seat: PCTFE
- Inlet: DIN 1
- Outlet: Control Valve 1/4"NPT Male Stainless Steel
- Captured Bonnet Vent
- Front and Rear Panel Mounting capabilities
- Cv=0.094
- Temperature Range: -20C to +60C
- Weight: 1.1 kg
Designed for primary regulation of high or low cylinder pressure, (corrosive, toxic), or high purity (up to grade 6.0) gases to a stable outlet pressure. Covers a variety of applications including gas and liquid chromatography, high purity carrier gases, calibration gases, high purity chamber pressurization and many more.
기타 정보
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.