주요 문서
Z742576
Adapter pack for MyFuge 5 Microcentrifuge, holds 0.5-2.0 mL cryovials and 1.5/2.0 mL HPLC vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
특징
Holds 0.5 to 2.0 mL cryotubes tubes
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1005-AC2
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with MyFuge 5 Microcentrifuge
일반 설명
Benchmark Scientific Adapter pack, for Cryovials (0.5 to 2.0ml) and 1.5/2.0ml HPLC vials
법적 정보
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)