주요 문서
610001
Avanti
Forceps 316SS
Avanti Research - A Croda Brand 610001
동의어(들):
Forceps, Membrane Forceps 316SS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NA.28
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 610001
저장 온도
room temp
일반 설명
Membrane forceps are used to remove membrane type tissues.
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Retina (Philadelphia, Pa.) (2008)