material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene DS0399-0001
일반 설명
The unique cross-action design holds the membrane without applying pressure that may cause damage.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객