Merck
모든 사진(5)
주요 문서
T4787
Tweezers
Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
동의어(들):
bent needle tweezers, fine bent forceps, fine bent tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
27112105
NACRES:
MA.01
material
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ted Pella 527
크기
115 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.