주요 문서
700174P
Avanti
Δ 5-avenasterol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Delta5-avenasterol, Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, (3β)-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H48O
CAS Number:
Molecular Weight:
412.69
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (700174P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CC/C(C(C)C)=C/C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
OSELKOCHBMDKEJ-WGMIZEQOSA-N
생화학적/생리학적 작용
Delta 5-avenasterol is known to prevent decomposition of oat oil during frying.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700174P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Fatty Acids in Foods and their Health Implications, 240-240 (2004)