주요 문서
840537L
Avanti
18:1 SQDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Sulfoquinovosyldioleoylglycerol (d18)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H67D18NO12S
CAS Number:
Molecular Weight:
882.33
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
(DCM:Methanol (1:1) solution)
포장
pkg of 1 × 1 mg 840537L-1MG
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
lipidomics
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)