주요 문서
D4651
Sigma-Aldrich
Digalactosyl diglyceride
≥93% (TLC), from whole wheat flour, lyophilized powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
whole wheat flour
Quality Level
분석
≥93% (TLC)
양식
lyophilized powder
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCCCOCCCOC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H34O13/c19-7-9-11(21)13(23)15(25)17(30-9)28-5-1-3-27-4-2-6-29-18-16(26)14(24)12(22)10(8-20)31-18/h9-26H,1-8H2
InChI key
FROLUYNBHPUZQU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Alexander Wacker et al.
Frontiers in plant science, 7, 264-264 (2016-03-26)
We tested the influence of two light intensities [40 and 300 μmol PAR / (m(2)s)] on the fatty acid composition of three distinct lipid classes in four freshwater phytoplankton species. We chose species of different taxonomic classes in order to