Key Documents
840538L
Avanti
18:1 MGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
18:1 MGDG(d18), 1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), monogalactosyldioleoylglycerol (d18)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H64D18O10
Molecular Weight:
801.24
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
형태
(DCM:Methanol (1:1) solution)
포장
pkg of 1 × 1 mg (840538L-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
lipidomics
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC