850757C
Avanti
16:0-18:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; POPE; PE(16:0/18:1(9Z)); 110637
About This Item
추천 제품
설명
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850757C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850757C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850757C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850757C-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (850757C-25mg)
25 mg/mL (850757C-1g)
25 mg/mL (850757C-200mg)
25 mg/mL (850757C-500mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-
InChI key
FHQVHHIBKUMWTI-ZCXUNETKSA-N
애플리케이션
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객